Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur-coffre
Code produit 11209769 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
27 plaques
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (7)
Boîtes de 3 po (5)
Boîtes de 3 po (8)
Éléments généraux du congélateur
À utiliser avec (équipement):
12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi
12,7 et 20 pi . congélateurs pi
12.7cu . congélateurs pi
20.0 cu . congélateurs pi
3 cu . congélateurs pi
Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes
Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11209769 Boîtes de 2 po (12) Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes 1 pièce
11796479 Éléments généraux du congélateur 12,7 et 20 pi . congélateurs pi 1 pièce
13504940 Éléments généraux du congélateur 20.0 cu . congélateurs pi 1 pièce
13584930 Éléments généraux du congélateur 12.7cu . congélateurs pi 1 pièce
12623115 Boîtes de 2 po (7) Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes) 1 pièce
12693665 Boîtes de 3 po (5) 3 cu . congélateurs pi 1 pièce
12633115 Boîtes de 3 po (8) 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
11800553 27 plaques 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11209769 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 398186
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    138.00€ / 1 pièces
    Économisez 94.00€
    40% de réduction
En stock
Utilisez les supports de congélateur coffre Thermo Scientific™ avec les congélateurs coffre Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et la série TS à très basse température.
Utilisez les racks pour congélateurs-coffres Thermo Scientific™ avec les congélateurs-coffres ultra-basse température Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS-Series.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Silver
Capacité Boîtes de 2 po (12)
Matériau Stainless Steel
Positions 12 Boxes/Rack
Forme Rectangular
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes
Compatibilité du congélateur (capacité) 12.7, 17, 20 pieds cubes
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 26,5 po
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 14 cm
Type de produit Portoir pour boîtes
Étagères 12
Hauteur (métrique) 67,3 cm
Largeur (métrique) 14 cm