Description
Utilisez les racks pour congélateurs-coffres Thermo Scientific™ avec les congélateurs-coffres ultra-basse température Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS-Series.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Couleur | Argent |
| Capacité | Boîtes de 2 po (7) |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 7 Boxes/Rack |
| À utiliser avec (équipement) | Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes) |
| Compatibilité du congélateur (capacité) | 3 cu . pi |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (impériale) | 15 po |
| Profondeur (impériale) | 5,5 in |
| Profondeur (métrique) | 14cm |
| Afficher plus |