Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur-coffre
Code produit 13584930 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
27 plaques
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (7)
Boîtes de 3 po (5)
Boîtes de 3 po (8)
Éléments généraux du congélateur
À utiliser avec (équipement):
12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi
12,7 et 20 pi . congélateurs pi
12.7cu . congélateurs pi
20.0 cu . congélateurs pi
3 cu . congélateurs pi
Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes
Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes)
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13584930 Éléments généraux du congélateur 12.7cu . congélateurs pi 1 pièce
11796479 Éléments généraux du congélateur 12,7 et 20 pi . congélateurs pi 1 pièce
13504940 Éléments généraux du congélateur 20.0 cu . congélateurs pi 1 pièce
12623115 Boîtes de 2 po (7) Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes) 1 pièce
12693665 Boîtes de 3 po (5) 3 cu . congélateurs pi 1 pièce
11209769 Boîtes de 2 po (12) Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes 1 pièce
12633115 Boîtes de 3 po (8) 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
11800553 27 plaques 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 13584930 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.55€
    594.00€ / 1 pièces
    Économisez 58.55€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-02-2027
Utilisez les supports de congélateur coffre Thermo Scientific™ avec les congélateurs coffre Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et la série TS à très basse température.
Utilisez les racks pour congélateurs-coffres Thermo Scientific™ avec les congélateurs-coffres ultra-basse température Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS-Series.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Éléments généraux du congélateur
Matériau Stainless Steel
Positions 12
Forme Rectangle
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) 12.7cu . congélateurs pi
Type de produit Panier grillagé (jeu de rails)
Étagères None
Hauteur (métrique) 30.2 cm
Largeur (métrique) 14 cm