Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour congélateur-coffre
Code produit p-4520815 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
27 plaques
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (7)
Boîtes de 3 po (5)
Boîtes de 3 po (8)
Éléments généraux du congélateur
À utiliser avec (équipement):
12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi
12,7 et 20 pi . congélateurs pi
12.7cu . congélateurs pi
20.0 cu . congélateurs pi
3 cu . congélateurs pi
Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes
Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes)
Unit Size:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité À utiliser avec (équipement) Unit Size
11796479 Éléments généraux du congélateur 12,7 et 20 pi . congélateurs pi 1 pièce
13504940 Éléments généraux du congélateur 20.0 cu . congélateurs pi 1 pièce
13584930 Éléments généraux du congélateur 12.7cu . congélateurs pi 1 pièce
12623115 Boîtes de 2 po (7) Congélateurs de 85 L (3 pieds cubes) 1 pièce
12693665 Boîtes de 3 po (5) 3 cu . congélateurs pi 1 pièce
11209769 Boîtes de 2 po (12) Congélateurs de 12.7, 17,0 et 20.0 pieds cubes 1 pièce
12633115 Boîtes de 3 po (8) 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
11800553 27 plaques 12,7 , 17,0 et 20,0 cu . congélateurs pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11796479 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 114048
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez les supports de congélateur coffre Thermo Scientific™ avec les congélateurs coffre Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et la série TS à très basse température.
Utilisez les racks pour congélateurs-coffres Thermo Scientific™ avec les congélateurs-coffres ultra-basse température Forma™, HERAfreeze™, Revco™ et TS-Series.
  • La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Éléments généraux du congélateur
Matériau Stainless Steel
Positions Not Applicable
Forme Rectangle
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) 12,7 et 20 pi . congélateurs pi
Compatibilité du congélateur (capacité) 12,7 et 20 pi . pi
Largeur (impériale) 11,8 po
Hauteur (impériale) 12,3 po
Profondeur (impériale) 16,5 po
Profondeur (métrique) 42cm
Type de produit Panier grillagé avec roulettes
Étagères None
Hauteur (métrique) 31,2 cm
Largeur (métrique) 30 cm