Learn More
MP Biomedicals™ Extrait d’embryons de poulet
Code produit 11485015 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11485015 20 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11485015 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 092850145
Extrait d’embryons de poulet, supplément de culture cellulaire
L’extrait d’embryons de poulet est obtenu à partir d’embryons âgés de dix jours. Le produit est uniquement destiné à la recherche in vitro.
  • L’extrait d’embryon de poulet est préparé à partir d’œufs âgés de 9 à 12 jours prélevés dans des cheptels enregistrés et trouvé exempt de signes cliniques de maladies à déclaration obligatoire
  • Largement utilisé comme supplément de culture cellulaire pour les cellules de crête neurale aviaire, les cellules musculaires, les neurones de ganglions de la racine dorsale, etc.
  • Supplémenté avec 100 UI/ml de pénicilline, 100 μg/ml de streptomycine et 2,5 μg/ml d’amphotéricine, et filtré de façon stérile à 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à -20°C.
Description Extrait d’embryons de poulet
Forme Congelé
Type de produit Facteur de croissance
Stérilité Stérile
Sterilization Method 0,2 μm Stérilisé filtré
Formule Fourni dans le PBS de Dulbecco
À utiliser avec (application) Supplément de facteur de croissance pour la culture tissulaire
Quantité 20 mL
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche in vitro.
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.