Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’IL-10 de poulet
Description
Chicken IL-10 quantitates chicken IL-10 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant chicken IL-10.
L’interleukine 10 (IL-10, CCIS) est une cytokine anti-inflammatoire produite principalement par les macrophages et les cellules Th2. L’IL-10 est une protéine de 18,6 kDa de 160 résidus amino-acides qui partage plus de 80 % d’homologie de séquence avec la protéine du virus d’Epstein-Barr (BCRFI). Les activités biologiques rapportées de l’IL-10, qui peuvent être interdépendantes, comprennent lʼinhibition de la synthèse de cytokine médiée par les macrophages, la suppression de la réponse dʼhyper-sensibilité de type différé et la stimulation de la réponse cellulaire de Th2 qui résulte en une production élevée dʼanticorps. L’IL-10 fonctionne en inhibant les cytokines pro-inflammatoires fabriquées par les macrophages et les cellules T régulatrices, notamment IFN-gamma, TNF-alpha, IL-2 et IL-3, IL-4 et GM-CSF. L’IL-10 est également connue pour supprimer la présentation des antigènes sur les cellules présentant des antigènes. Elle améliore la survie, la prolifération et la production dʼanticorps des cellules B. L’IL-10 peut bloquer l’activité NF-kappa B et participe à la régulation de la voie de signalisation JAK-STAT. Bien que l’IL-10 humaine puisse agir sur les cellules murines, lʼIL-10 murine ne peut pas agir sur les cellules humaines. Se lie à un élément réactif du récepteur rétinoïde X (RXR) provenant du promoteur de la protéine II liant le rétinol cellulaire (CRBPII-RXRE). L’IL-10 inhibe l’activation de la transcription alpha RXR dépendante de l’acide 9-cis-rétinoïque de l’élément réactif à l’acide rétinoïque. Les études sur lʼarrêt de lʼeau chez la souris suggèrent que cette cytokine est un immunorégulateur essentiel dans le tractus intestinal.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | CCIS ; cytokine ; facteur inhibiteur de la synthèse de la cytokine ; GVHDS ; H-IL-10 ; il 10 ; IL10 ; IL-10 ; précurseur IL-10 ; IL10A ; IL10X ; ILN ; Interleukine ; interleukine 10 ; Interleukine10 ; Interleukine-10 ; MGC126450 ; MGC126451 ; RP11-262N9.1 ; facteur inhibiteur de croissance des cellules T ; TGIF |
| Plage de dosage | 16 à 3 500 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 16 pg/mL |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | Q6A2H4 |
| Symbole de gène(s) | IL10 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |