Learn More
Abcam Chicken SAA ELISA Kit, 96 Tests
Code produit 32111974 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111974 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32111974 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2050811x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Sandwich ELISA kit for quantitative detection of Serum Amyloid A in Plasma, Serum. Sensitivity 0.094 ng/mL, range 0.375 - 24 ng/mL.
  • Assay Type: Sandwich
  • Detection Method: Colorimetric
  • Sample Types: Plasma, Serum
  • Species Reactivity: Chicken
  • Sensitivity: 0.094 ng/mL
  • Range: 0.375 - 24 ng/mL
  • Assay Time: 1 hr 30 min
  • Results Type: Quantitative
  • Storage: Store at +4°C
Spécification
Plage de dosage 0.375 to 24 ng/mL
Sensibilité du dosage 0.094 ng/mL
Contenu et stockage Store at 4°C
Méthode de détection Colorimetric
Format du kit d’immunoessai Sandwich ELISA Kit
Type de produit ELISA Kit
Type d’échantillon Plasma, Serum
Espèces cibles Chicken
À utiliser avec (application) ELISA
Quantité 96 Tests
État réglementaire RUO
Cible Serum Amyloid A
Durée totale du dosage 1 hr., 30 min.