Learn More
PEPperCHIP™ Microarray de virus Chikungunya
Description
- Contenu de la microarray : Protéome complet du virus Chikungunya (CHIKV ESCA) (Uniprot ID Q8JUX5, Q8JUX6) comme peptides linéaires qui se chevauchent
- Longueur/chevauchement des peptides : 15 aa/ 14 aa
- Nombre de peptides : 3728 imprimés en double et peptides de contrôle HA, polio et c-Myc
Spécification
Spécification
| Revêtement | PEPperSlide™ PEGMA/PMMA |
| Description | 1 copie de matrice par microréseau |
| Quantité | 1 lame |
| Méthode de fixation | Synthèse de peptides combinatoires par impression laser d’acides aminés |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 |
| Couleur | Transparent |
| État réglementaire | RUO |
| Code-barres | Code-barres individuel pour chaque microarray |
| Matériau | Verre microscopique |
| Afficher plus |