Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur Thermo Scientific™ comprennent un tube flexible, une isolation pour tube et des colliers de serrage.
Caractéristiques :
- Avec une tubulure flexible, une isolation de tubulure et des colliers de serrage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Refroidisseurs Merlin™ avec pompe PD1 ou PD2 |
| Type | Kit de tubulures |
| Comprend | Tubulure flexible de 25 pieds et de1 /2 pouce de dia. int.,25 pieds d’isolation de tubulure et collier de serrage |
| Matériau | Plastique souple |
| Dimensions | NPT 1/2 po |