Learn More
Thermo Scientific™ Kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Kit de tubulures
Kit d’installation
Raccords
Tubes
À utiliser avec (équipement):
Refroidisseurs Merlin™ avec pompe PD1 ou PD2
ThermoFlex 750 ou 1000
ThermoFlex™ 3500 à 5000 avec pompes P3, P4
ThermoFlex™ 900 à 10000 avec pompes P1, P2 ou T1
ThermoFlex™ 900 - 10000 avec pompe P1, P2 ou T1
ThermoTemp, Polar, VersaCool
ThermoTemp, polaire
Dimensions:
0,625 po D.I., 25 pi
3/4 po NPT
6 mm de dia. int. par mètre
8 mm de dia. int. par mètre
NPT 1/2 à 3/8 po
NPT 1/2 po
Matériau:
Acier inoxydable
Laiton
Perbunan
Plastique souple
Tresse en polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1m
2 pièces
Description
Les kits de plomberie et accessoires pour refroidisseur Thermo Scientific™ comprennent un tube flexible, une isolation pour tube et des colliers de serrage.
Caractéristiques :
- Avec une tubulure flexible, une isolation de tubulure et des colliers de serrage
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Refroidisseurs Merlin™ avec pompe PD1 ou PD2 |
| Type | Kit de tubulures |
| Comprend | Tubulure flexible de 25 pieds et de1 /2 pouce de dia. int.,25 pieds d’isolation de tubulure et collier de serrage |
| Matériau | Plastique souple |
| Dimensions | NPT 1/2 po |