Learn More
Cole-Parmer™ Incubateur réfrigéré, plastique ABS
Code produit 15356231 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x l x H) intérieures Conditionnement
15356231 25,4 x 35,6 x 30,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15356231 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3905025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Plage de températures : 4°C à 70°C
  • L’élément Peltier chauffe et refroidit avec un contrôle précis, même à température ambiante—idéal pour la dégradation forcée des antibiotiques, la croissance des cristaux de protéines et les applications nécessitant un contrôle de la température ambiante.
  • Utilisez le RS-232 intégré pour vous connecter à un ordinateur 286 ou supérieur.
  • La porte intérieure en plastique transparent vous permet de visualiser vos échantillons tout en conservant l’environnement de la chambre.
  • Affichage numérique programmable.
  • Minuteur avec alarme sonore et arrêt automatique jusqu’à 99 h, 99min.
Spécification
Capacité (impériale) 1 pi3
Matériau de la cuve Plastique ABS
Nbre d’étagères 4
Type de prise Broche
Plage de températures (métrique) 4°C à 70°C
Type Incubateur réfrigéré
Affichage Numérique
Comprend Deux étagères en acier électropoli réglables et un cordon de 7 pi avec prise à trois broches
Uniformité de la température ± 0,5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 25,4 x 35,6 x 30,5 cm
Dimensions (L x l x H) 47 x 56,5 x 39,4 cm
Alimentation électrique 230 VCA, 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz