Learn More
Chinométhionate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chinomethionate |
| CAS | 2439-01-2 |
| Formule moléculaire | C10 H6 N2 O S2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-(6-methyl-2,3-quinoxalinediyl) ester (6CI,8CI), Carbonic acid, dithio-, cyclic S,S-ester with 6-methyl-2,3-quinoxalinedithiol (7CI), 6-Methyl-1,3-dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one, 6-Methyl-2,3-quinoxalinedithiol cyclic S,S-dithiocarbonate, 6-Methyl-2-oxo-1,3-dithio[4,5-b]quinoxaline, BAY 36205, Bayer 36205, Bayer 4964, Cetactaelate, Chinomethionat, Daisonet XL 21, Daisonet XL 21S, Forstan, MQD, Morestan, Morestan 2, Morestane, NSC 379587, Oxythioquinox, Oxythroquinox, Quinomethionate, XL 21S |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6N2OS2/c1-5-2-3-6-7(4-5)12-9-8(11-6)14-10(13)15-9/h2-4H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc2nc3SC(=O)Sc3nc2c1 |
| Nom IUPAC | 6-méthyl-[1,3]dithiolo[4,5-b]quinoxalin-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 234.3 |
| Poids de la formule | 233.9922 |