Learn More
CHIR-124, MedChemExpress
Description
CHIR-124 is a potent and selective Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM, and also potently targets PDGFR and FLT3 with IC50s of 6.6 nM and 5.8 nM.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | CHIR-124 |
| CAS | 405168-58-3 |
| Couleur | Ash Gray |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C23H22ClN5O |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 7.14 mg/mL (17.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=CC2=C(NC(C(C3=NC4=C(C=CC=C4)N3)=C2N[C@@H]5CN6CCC5CC6)=O)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 419.91 |
| Poids de la formule | 419.91 |
| Show More |