Spécification
| Nom chimique ou matériau | CHIR-99021 |
| CAS | 252917-06-9 |
| Synonyme | 6-[[2-[[4-(2,4-dichlorophényl)-5-(5-méthyl-1 H-imidazol-2-yl)-2-pyrimidinyl]amino]éthyl]amino]-3-pyridinecarbonitrile |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C22 H18 Cl2 N8 |
| Poids de la formule | 465,34 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |