Learn More
Chitine, MP Biomedicals™
Code produit 11453270 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11453270 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11453270 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210133480
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
La chitine est un biopolymère de type cellulose constitué principalement de chaînes non ramifiées de β-(1-> 4)-2-acétamido-2-désoxy-D-glucose (également appelé N-acétyl-D-glucosamine) résidus.
L'effet du BES et d'autres tampons zwitterioniques sur l'acide bicinchoninique (BCA La mesure de quantités de protéines de l'ordre du microgramme a été étudiée. Il a été constaté que le BES diminuait le développement de la couleur de la protéine. BCA –complexe de 30 à 35 % à 50 mM, et par < 10 % à 5 mM, mesurant dans la gamme de –1 à 10 mg de BSA contre les complexes protéine-BCA formés dans l'eau. Cette perte de couleur peut résulter de la liaison du Cu2+ au BES.
Autres utilisations :
  • Un protocole a été décrit pour l'utilisation d'une solution saline tamponnée BES dans la transfection de cellules eucaryotes par ADN plasmidique, via le phosphate de calcium.
  • Le BES peut être utilisé comme tampon de liaison dans le milieu ′d'Eagle modifié lors du test de liaison des cellules de mélanome humain.
  • Il peut être utilisé comme biotampon pour étudier l'auto-assemblage en milieu aqueux de polymères de coordination hétérométalliques CuII/Li 3D.
Spécification
CAS 1398-61-4
Point de fusion >300 °C (décomposition)(littérature)
Formule moléculaire (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Quantité 100 g
Synonyme chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Informations sur la solubilité Soluble dans des concentrations de HCl, H3SO4 ou acide acétique anhydre ; pratiquement insoluble dans l’eau, les acides dilés, les acides dil, les alcalins concentrés, l’alcool et d’autres solvants organiques. Il existe des variations substantielles de solubilité.
Poids de la formule 770.8
Forme physique Poudre