Learn More
Chitine, qualité pratique, MP Biomedicals™
Code produit 11443270 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443270 10 g
11463270 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443270 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210133410
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1398-61-4
Formule moléculaire (C8H13NO5)nC16H28N2O11
Synonyme chitin from shrimp shells, n-2r-2,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-3-yl acetamide, chitin from shrimp shells, practical grade, powder, chitin from shrimp shells, vetec tm reagent grade, chitin from shrimp shells, practical grade, coarse flakes, chitin from shrimp shells, bioreagent, suitable for analysis of chitinase, purified powder
Spécification
Nom chimique ou matériau Chitin
Couleur Blanc à marron
Quantité 10 g
Poids de la formule 770.8
Qualité Pratique
Forme physique Poudre