Learn More
Chitine, Practical Grade, TRC
Code produit 30009823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009823 1 g 1g
30010606 100 g 100g
30007177 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009823 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3008001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1398-61-4
Formule moléculaire C24 H39 N3 O15 X2
Poids moléculaire (g/mol) 609.58
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]acétamide
SMILES [X]O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H]([X])[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Chitin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5-,6-,7-,8-/m1/s1
Poids de la formule 609.2381