Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosane, poids moléculaire : 100,000-300,000
Code produit 10732954 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10732954 500 g Flacon en plastique 500g
10416393 50 g Flacon en plastique 50g
10224991 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10732954 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 349055000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Le chitosan, numéro CAS 9012-76-4, est un polymère dérivé de la chitine.Il est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux démontrés.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chitosan est un polymère naturellement dérivé formé de la déacétylation de la chitine
  • C’est un polysaccharide alcalin avec des propriétés hydratantes et d’adsorption
  • Les dérivés du chitosan sont produits par modification chimique des groupes fonctionnels réactifs au chitosan
Application
  • Le chitosan est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-76-4
Formule moléculaire C56H103N9O39
Poids moléculaire (g/mol) 1526.464
Numéro MDL MFCD00161512
Clé InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonyme chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
CID PubChem 71853
Nom IUPAC méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chitosan
Couleur Beige-jaune à blanc
Note relative au nom Molecular Weight: 100, 000 to 300, 000
Forme physique Poudre ou granulés
Cendre 2% max.
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Eau 10% max. (K.F.)