Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chitosane, poids moléculaire : 600,000-800,000
Code produit 10421610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10421610 100 g Flacon en plastique 100g
10636695 50 g Flacon en plastique 50g
10616290 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10421610 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 428851000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Le chitosan, numéro CAS 9012-76-4, est un polymère dérivé de la chitine.Il est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux démontrés.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le chitosan est un polymère naturellement dérivé formé de la déacétylation de la chitine
• C’est un polysaccharide alcalin avec des propriétés hydratantes et d’adsorption
• Les dérivés du chitosan sont produits par modification chimique des groupes fonctionnels réactifs au chitosan
Application
• Le chitosan est utilisé dans la recherche en laboratoire sur les matériaux médicaux et la biomédecine en raison de ses effets bactéricides, antibactériens, anticancéreux et antiviraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9012-76-4
Formule moléculaire C56H103N9O39
Poids moléculaire (g/mol) 1526.464
Numéro MDL MFCD00161512
Clé InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonyme chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
CID PubChem 71853
Nom IUPAC méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(hy
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chitosan
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Cendre 1.5% max.
Quantité 100 g
Pourcentage de pureté ≥90%
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 10.0% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Viscosité 50 to 200mPa·s