Learn More
Chitosane, MP Biomedicals™
Code produit 11437901 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11437901 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11437901 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215059780
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 9012-76-4
Formule moléculaire C56H103N9O39
Poids moléculaire (g/mol) 1526.464
Clé InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
Synonyme chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
CID PubChem 71853
Nom IUPAC méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(h
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chitosan
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Forme physique Poudre