Learn More
Chitosane, MP Biomedicals™
Product Code. 11447901 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité
11447901 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11447901 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0215059783
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forme des gels avec des anions multivalents. Chitosane, MP Biomedicals est un polymère marin cationique dérivé des carapaces de crustacés. Elle produit des solutions limpides qui sèchent pour former des films résistants et transparents. Il est biocompatible, antibactérien et respectueux de l'environnement.
Ce produit à base de chitosane est une chitine partiellement désacétylée, obtenue par la réaction de la chitine avec un alcali concentré. La chitine est un polymère linéaire de haut poids moléculaire d'anhydro-N-acétyl-glucosamine. La chitine est présente dans la nature comme composant du revêtement protecteur de certains invertébrés, tels que les crustacés marins (par exemple les crabes). Le polymère de chitosane est biodégradable et présente une faible toxicité, voire aucune.
Le chitosane forme des gels avec des anions multivalents. Il produit des films résistants et transparents qui ont diverses applications, notamment : Traitement de l'eau, chromatographie, additifs pour cosmétiques, traitement textile à activité antimicrobienne, nouvelles fibres pour textiles, papiers photographiques, films biodégradables, dispositifs biomédicaux et implants de microcapsules pour la libération contrôlée de médicaments.
Specifications
CAS 9012-76-4
Densité densité en vrac : 0,15 – 0,3g/cm3 (Lit.)
Formule moléculaire C56H103N9O39
Quantité 250 g
Synonyme chitosan, poliglusam, deacetylchitin, chicol, flonac c, flonac n, sea cure plus, kytex h, kytex m, kimitsu chitosan f
Clé InChI FLASNYPZGWUPSU-SICDJOISSA-N
SMILES COC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2C(OC(C(C2O)N)OC3C(OC(C(C3O)N)O)CO)CO)CO)OC4C(C(C(C(O4)CO)OC5C(C(C(C(O5)CO)OC6C(C(C(C(O6)CO)OC7C(C(C(C(O7)CO)OC8C(C(C(C(O8)CO)OC9C(C(C(C(O9)CO)O)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O)N)O
Nom IUPAC méthyle N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-4-hydroxy-6-(h
Poids moléculaire (g/mol) 1526.464
CID PubChem 71853
Forme physique Poudre