Learn More
Chitosan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chitosan |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H35N3O13/c19-7-12(27)14(5(2-23)30-16(7)29)33-18-9(21)13(28)15(6(3-24)32-18)34-17-8(20)11(26)10(25)4(1-22)31-17/h4-18,22-29H,1-3,19-21H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18+/m1/s1 |