Learn More
Hydrate de chloral, extra pur, SLR, Eur.Ph., BP, Fisher Chemical
Code produit 10690321 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10690321 Récipient à poudre en plastique de 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10690321 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/4280/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 302-17-0
Point de fusion 57°C
Couleur Blanc
pH 3.5 to 5.5
Point d’ébullition 97°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C2H3Cl3O2
Numéro MDL 44479
Quantité 500 g
Poids de la formule 165.4g/mol
Forme physique Solide en poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloral hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.