Learn More
alpha-chloralose, 98+ %, (max. 20 % de bêta-anomère)
Code produit 10655962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10655962 25 g 25g
10407920 100 g 100g
10656152 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10655962 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
L’alpha-chloralose, numéro CAS 15879-93-3, est un véritable anesthésique ou un agent immobilisant aux propriétés sédatives-hypnotiques. | CAS : 15879-93-3 | C8H11Cl3O6 | 309,52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L'alpha-chlorolose est un anesthésique et un agent immobilisant.
  • Il implique des réflexes autonomiques
Applications
  • L'alpha-chlorolose est un anesthésique aux propriétés sédatives et hypnotiques.
  • Il a été utilisé en laboratoire pour l’anesthésie de certains animaux
  • Il peut être utilisé pour immobiliser certains animaux en milieu de laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15879-93-3
Formule moléculaire C8H11Cl3O6
Poids moléculaire (g/mol) 309.52
Numéro MDL MFCD00005542
Clé InChI OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
Synonyme a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
CID PubChem 7057995
Nom IUPAC (1R)-1-[(2R,3aR,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichlorométhyl)-3a,5,6,6a-tétrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]éthane-1,2-diol
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Chloralose
Point de fusion 176°C to 182°C
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
Couleur Blanc à jaune
% max. CAS 100.0
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 97%
Merck Index 15, 2072
Poids de la formule 309.52
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • a-Chloralose
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement