Learn More
Chloramine-T, MedChemExpress
Description
Chloramine-T is a titrimetric reagent, and an oxidizing agent. Chloramine-T is an oxidizing biocide.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Chloramine-T |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 127-65-1 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H7ClNNaO2S |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 130 mg/mL (571.08 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 41 mg/mL (180.11 mM) |
| SMILES | O=S(C1=CC=C(C)C=C1)(N([Na])Cl)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.64 |
| Show More |