Learn More
Chloramine-T trihydratée, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X, réactif d’oxydation
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloramine-T trihydrate |
| Type | Chloramine T Trihydrate |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| pH | 8 to 10.3 (5% soln.) |
| Point de fusion | 170.0°C to 177.0°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Point d’éclair | 192°C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloramine-T trihydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.