Learn More
Chloramine-T Trihydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tosylchloramide Sodium Trihydrate |
| Quantité | 100 g |
| Formule InChI | InChI=1S/3C7H7ClNO2S.3Na.3H2O/c3*1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8;;;;;;/h3*2-5H,1H3;;;;3*1H2/q3*-1;3*+1;;; |
| Poids de la formule | 734.9668 |