Learn More
Sel de triéthylammonium du 1-O-β-D-glucuronide de chloramphénicol, TRC
Code produit 30362494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362494 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362494 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3250401MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol 1-O-beta-D-Glucuronide
CAS 1013074-93-5
Formule moléculaire C17H20Cl2N2O11
Quantité 1 mg
Synonyme (1R,2R)-2-[(2,2-Dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-1-(4-nitrophenyl)propyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Triethylammonium Salt
Formule InChI InChI=1S/C17H20Cl2N2O11/c18-14(19)15(26)20-8(5-22)12(6-1-3-7(4-2-6)21(29)30)31-17-11(25)9(23)10(24)13(32-17)16(27)28/h1-4,8-14,17,22-25H,5H2,(H,20,26)(H,27,28)/t8-,9+,10+,11-,12-,13+,17-/m1/s1
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R)-2-[(2,2-dicloroacetil)amino]-3-hidroxi-1-(4-nitrofenil)propoxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico
Poids moléculaire (g/mol) 499.25