Learn More
Chloramphenicol 3-Acetate, TRC
Code produit 30350431
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30350431 5 mg 5mg
30365419 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30350431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3251055MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10318-16-8
Formule moléculaire C13H14Cl2N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 365.17
Synonyme 3-Acetoxychloramphenicol, 3-Acetylchloramphenicol, 3-O-Monoacetylchloramphenicol, [R-(R*,R*)]-N-[1-[(acetyloxy)methyl]-2-hydroxy-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-2,2-dichloroacetamide, D-threo-(-)-2,2-Dichloro-N-[beta-hydroxy-alpha-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide alpha-Acetate
Nom IUPAC [(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] acetate
SMILES CC(=O)OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol 3-Acetate
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1
Poids de la formule 364.0229