Learn More
Chloramphénicol 3-acétate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloramphenicol 3-Acetate |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H14Cl2N2O6/c1-7(18)23-6-10(16-13(20)12(14)15)11(19)8-2-4-9(5-3-8)17(21)22/h2-5,10-12,19H,6H2,1H3,(H,16,20)/t10-,11-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 364.0229 |