Learn More
Melford Chloramphénicol
Code produit 30018189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018189 25 g 25g
30018188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30018189 Fournisseur Melford Code fournisseur C6100025.0
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Le chloramphénicol est un antibiotique appartenant à la classe des antibiotiques appelés phénicols. Le chloramphénicol est efficace contre un large éventail de bactéries Gram-positives et Gram-négatives.
Le chlorampénicol est un antibiotique qui appartient à la classe des antibiotiques appelés phénicols. Le chloramphenicol est efficace contre un large éventail de bactéries à Gram positif et à Gram négatif.
Dans le domaine de la microbiologie et de la culture cellulaire, le chloramphénicol est couramment utilisé comme agent sélectif. Il inhibe la synthèse des protéines bactériennes en ciblant la sous-unité ribosomale 50S, empêchant ainsi la croissance des bactéries.
Les chercheurs ajoutent du chloramphénicol aux milieux de culture ou aux solutions pour permettre sélectivement la croissance de cellules ou d'organismes génétiquement modifiés pour porter un gène de résistance au chloramphénicol. Ce gène permet aux cellules de survivre et de se propager en présence de l'antibiotique, tandis que les cellules non transformées sont inhibées.
Le chloramphénicol trouve également des applications dans la recherche en biologie moléculaire et en génie génétique. Il peut être utilisé pour maintenir et propager des plasmides ou d'autres vecteurs contenant le gène de résistance au chloramphénicol.
De plus, il est utilisé dans des études portant sur l'expression des gènes et la synthèse des protéines.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Quantité 25 g
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5