Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 %
Code produit 10277523 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10277523 100 g Flacon en verre 100g
10368030 25 g Flacon en verre 25g
11906911 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10277523 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227921000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    134.65€ / 100g
    Économisez 20.35€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le chloramphénicol, numéro CAS 56-75-7, est une préparation de l’antibiotique semi-synthétique à large spectre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chloramphénicol est un composé organochloré qui contient un cycle nitrobenzène
  • Le chloramphénicol agit comme bactériostatique en liant la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la formation de peptides
  • Arrête l’activité de la peptidyltransférase en complexant la sous-unité 50S
Applications
  • Destiné aux applications moléculaires et microbiologiques telles que les tests des gènes de résistance aux antibiotiques et les expériences de croissance sélective, ainsi que comme agent de sélection dans la culture cellulaire bactérienne
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-75-7
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 323.126
Numéro MDL MFCD00078159
Clé InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonyme Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
CID PubChem 5959
ChEBI CHEBI:17698
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Type Chloramphenicol
Point de fusion 149.0°C to 153.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique + 18.50 (20.50°C c=6,C2H5OH)
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Poids de la formule 323.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramphenicol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche