Learn More
Chloramphénicol, 99,78 %, MP Biomedicals™
Code produit 11441861 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11441861 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11441861 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219032180
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
CAS 56-75-7
Couleur Blanc à crème
Densité 1.586g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.9978
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
Quantité 100 g
Synonyme chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
Clé InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 323.126
CID PubChem 5959
ChEBI CHEBI:17698
Poids de la formule 323.15
Forme physique Poudre cristalline