Learn More
Chloramphénicol cristallin MP Biomedicals
Code produit 17630897 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17630897 25 g 25g
11421861 5 g 5g
11451861 500 g 500g
11461861 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17630897 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219032125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.46€
    46.20€ / 25g
    Économisez 4.26€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 56-75-7
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 323.126
Clé InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonyme chloramphenicol, chlornitromycin, chloromycetin, levomycetin, chlorocid, halomycetin, levomicetina, alficetyn, fenicol, globenicol
CID PubChem 5959
ChEBI CHEBI:17698
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Densité 1.586 g/mL
Quantité 25 g
Poids de la formule 323.15
Forme physique Cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramphenicol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: chloramphenicol