Learn More
Chloramphénicol (poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10255203
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10255203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10255203 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP904100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Pour sélectionner des cellules transformées contenant un gène de résistance au chloramphénicol
Utilisé comme agent de sélection pour les cellules transformées contenant des gènes de résistance au chloramphénicol. Mode d’action : Inhibe la traduction sur la sous-unité 50S ribosomale à l’étape peptidyltransférase (inhibition de l’élongation).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Type Chloramphénicol
Forme physique Solide
CAS 56-75-7
pH 5 à 7
Point de fusion 149 °C
Conditionnement Flacon poly
Rotation spécifique Inclus entre 17° ans (+ ou -)
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
Merck Index 15, 2077
Synonyme Chloromycetin, D-(?)-threo-2, 2-Dichloro-N-[?-hydroxy-?-(hydroxymethyl)-?-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide
Clé InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 323.126
CID PubChem 5959
ChEBI CHEBI:17698
Poids de la formule 323.13
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramphenicol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.