Spécification
| Forme physique | Solide |
| CAS | 56-75-7 |
| pH | 5 to 7 |
| Point de fusion | 149°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 50 g |
| Formule moléculaire | C11H12Cl2N2O5 |
| Numéro MDL | 7360 |
| Poids de la formule | 323.13g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloramphenicol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.