Learn More
Chloramphenicol, MedChemExpress
Code produit 16480838
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16480838 5 g
16432109 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16480838 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0239
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Chloramphenicol is an orally active, potent and broad-spectrum antibiotic.
Chloramphenicol shows antibacterial activity. Chloramphenicol represses the oxygen-labile transcription factor and hypoxia inducible factor-1 alpha (HIF-1α) in hypoxic A549 and H1299 cells. Chloramphenicol suppresses the mRNA levels of vascular endothelial growth factor (VEGF) and glucose transporter 1, eventually decreasing VEGF release. Chloramphenicol can be used for anaerobic infections and lung cancer research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Forme physique Solid
CAS 56-75-7
Couleur Off-White
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (464.21 mM) ∣H2O : 3.06 mg/mL (9.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)C(Cl)Cl
Poids moléculaire (g/mol) 323.13
Poids de la formule 323.13
Pourcentage de pureté 98.8%
Qualité Research