Learn More
Thermo Scientific Chemicals Succinate de chloramphénicol sodique, 98-102 %
Code produit 15539483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15539483 25 g 25g
15529483 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15539483 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 459530250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 982-57-0 | C15H15Cl2N2NaO8 | 445.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 982-57-0
Formule moléculaire C15H15Cl2N2NaO8
Poids moléculaire (g/mol) 445.18
Clé InChI RPLOPBHEZLFENN-HTMVYDOJSA-M
Synonyme succinic acid chloramphenicol sodium
CID PubChem 73940259
Nom IUPAC sodium ;4-[(2R,3R)-2 -[(2,2-dichloroacétyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophényl)propoxy]-4-oxobutanoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol sodium succinate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102% on dried substance
Quantité 25 g
Poids de la formule 445.18
Pourcentage de pureté 98 to 102%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramphenicol sodium succinate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.