Learn More
Chloramphénicol succinate sodium (>90 %), TRC
Code produit 30136137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136137 5 g 5g
30134724 25 g 25g
30004450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136137 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3250655G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 982-57-0
Formule moléculaire C15 H15 Cl2 N2 O8 . Na
Poids moléculaire (g/mol) 445.18
Synonyme Butanedioic acid 1-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester sodium salt (1:1), Butanedioic acid mono[(2R,3R)-2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Butanedioic acid [R-(R*,R*)]-mono[2-[(dichloroacetyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)propyl] ester monosodium salt, Succinic acid α-monoester with D-threo-(-)-2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]acetamide monosodium salt, Betamicetin, Chloramphenicol monosuccinate sodium salt, Chloramphenicol sodium hemisuccinate, Chloramphenicol sodium monosuccinate, Chloramphenicol sodium succinate, Chloramphenicol succinate sodium, Chloramphenicol succinate sodium salt, Chlorocid S, Chloromycetin sodium succinate, Cidocetine, Clorofenicina, Cloromoin, D-Chloramphenicol sodium succinate, Levomycetin sodium succinate, Levomycetin-Nalcein, Mychel-S, Nalecin, Nevimycin, Protophenicol, Sodium chloramphenical monosuccinate, Sodium chloramphenicol 3-succinate, Sodium chloramphenicol succinate, Solnicol
Nom IUPAC sodium ; 4-[(2R,3R)-2-[(2,2-dichloroacétyl)amino]-3-hydroxy-3-(4-nitrophényl)propoxy]-4-oxobutanoate
SMILES [Na+].O[C@@H]([C@@H](COC(=O)CCC(=O)[O-])NC(=O)C(Cl)Cl)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol Sodium Succinate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H16Cl2N2O8.Na/c16-14(17)15(24)18-10(7-27-12(22)6-5-11(20)21)13(23)8-1-3-9(4-2-8)19(25)26;/h1-4,10,13-14,23H,5-7H2,(H,18,24)(H,20,21);/q;+1/p-1/t10-,13-;/m1./s1
Poids de la formule 444.0103