Learn More
Chloramphénicol, TRC
Code produit 30041091
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30041091 50 mg 50mg
30040910 1 g 1g
30005715 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30041091 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32503050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-75-7
Formule moléculaire C11 H12 Cl2 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 323.13
Synonyme Acetamide, 2,2-dichloro-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-, [R-(R*,R*)]-, Acetamide, 2,2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-nitrophenethyl]-, D-threo-(-)- (8CI), Levomycetin (7CI), 2,2-Dichloro-N-[(1R,2R)-2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]acetamide, (-)-Chloramphenicol, Ak-Chlor, Alficetyn, Amphenicol, Amphicol, Amseclor, Anacetin, Aquamycetin, Austracol, CAF, CAF (pharmaceutical), CAM, CAP, CPh, Catilan, Chemicetin, Chemicetina, Chlomycol, Chloramex, Chloramphenicol, Chloramsaar, Chlorasol, Chlorcetin, Chloricol, Chlorocaps, Chlorocid, Chlorocide, Chlorocidin C, Chlorocidin C tetran, Chlorocin, Chloromycetin, Chloronitrin, Chloroptic, Ciplamycetin, Cloramfen, Cloramficin, Cloramicol, Clorocyn, Cloromisan, Cylphenicol, D-(-)-Chloramphenicol, D-(-)-threo-1-(4-Nitrophenyl)-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloracetamido-1,3-propanediol, D-(-)-threo-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol, D-(-)-threo-2-Dichloroacetamido-1-p-nitrophenyl-1,3-propanediol, D-(-)-threo-Chloramphenicol, D-Chloramphenicol, D-threo-(1R,2R)-1-p-Nitrophenyl-2-dichloroacetamido-1,3-propanediol, D-threo-Chloramphenicol, D-threo-N-Dichloroacetyl-1-p-nitrophenyl-2-amino-1,3-propanediol, Detreomycin, Embacetin, Enicol, Enteromycetin, Farmicetina, Fenicol, Globenicol, Gloveticol, Halcetin, I 337A, Intramycetin, Ismicetina, Juvamycetin, Kamaver, Kemicetine, Klorita, Klorocid S, Leukomyan, Leukomycin, Levocin, Levomicetina, Levomitsetin, Levoplast, Levosin, Levovetin, Loromisin, Mastiphen, Micloretin, Micoclorina, Microcetina, Mychel, Mychel-Vet, Mycinol, Myclocin, Mycochlorin, NSC 3069, Normimycin V, Novomycetin, Ocuphenicol, Opclor, Ophthochlor, Pantovernil, Paraxin, Quemicetina, Ronphenil, Septicol, Sintomicetin, Sintomicetina, Sintomicetine R, Sno Phenicol, Soluthor, Stanomycetin, Synthomycetin, Tevcocin, Tifomycine, Treomicetina, Unimycetin, Veticol, Viceton
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES OC[C@@H](NC(=O)C(Cl)Cl)[C@H](O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H12Cl2N2O5/c12-10(13)11(18)14-8(5-16)9(17)6-1-3-7(4-2-6)15(19)20/h1-4,8-10,16-17H,5H2,(H,14,18)/t8-,9-/m1/s1
Poids de la formule 322.0123
Pourcentage de pureté >95%