Learn More
Chlorazanil, MedChemExpress
Code produit 16494527
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494527 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16494527 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1045A
MedChemExpress Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Chlorazanil is a triazine derivative and also a new nonmercurial diuretic agent.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorazanil
Forme physique Solid
CAS 500-42-5
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H8ClN5
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (496.28 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES NC1=NC=NC(NC2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 221.65
Poids de la formule 221.65
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research