Learn More
Lʼanhydride chlorendique, 96 %, peut cont. jusquʼà 3 % dʼacide chlorendique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391867 1000 g 1kg
11371867 50 g 50g
11381867 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07349.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 115-27-5 | C9H2Cl6O3 | 370.812 g/mol
Chlorendic anhydride is used in the synthesis of polymers, used in production of fiberglass-reinforced resins for chemical industry equipment. It can be used to make alkyd resins for use in special inks and paints. It is used as a hardening agent in epoxy resins used in manufacture of printed circuit boards
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼanhydride chlorendique est utilisé dans la synthèse de polymères, utilisés dans la production de résines renforcées de fibre de verre pour lʼéquipement de lʼindustrie chimique. Il peut être utilisé pour fabriquer des résines alkydes à utiliser dans des encres et des peintures spéciales. Il est utilisé comme agent de durcissement dans les résines époxy utilisées dans la fabrication de cartes à circuits imprimés
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115-27-5
Formule moléculaire C9H2Cl6O3
Poids moléculaire (g/mol) 370.812
Numéro MDL MFCD00080438
Clé InChI FLBJFXNAEMSXGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorendic anhydride, het anhydride, chloran 542, 4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, chlorendic anhydride van, 4,5,6,7,8,8-hexachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, hexachloroendomethylene tetrahydrophthalic anhydride, hexachloro-5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 5-norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, 1,4,5,6,7,7-hexachloro
CID PubChem 8265
SMILES C12C(C(=O)OC1=O)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorendic anhydride
Point de fusion 235°C to 239°C
Densité 1.73
Quantité 1000 g
Notes de pourcentage du dosage peut contenir jusqu’à 3 % d’acide chlorendique
Beilstein 92693
Merck Index 14,2086
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 370.83
Pourcentage de pureté 96%