Learn More
Chlorfluazuron, TRC
Code produit 30133676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133676 10 g 10g
30040473 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133676 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32920010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71422-67-8
Formule moléculaire C20 H9 Cl3 F5 N3 O3
Poids moléculaire (g/mol) 540.65
Synonyme N-[[[3,5-Dichloro-4-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]phenyl]amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AI 3-29785, Aim, Aim (insecticide), Atabron, CGA 112913, Chlorfluazuron, IKI 7899, Jupiter, Jupiter (pesticide), N-(2,6-Difluorobenzoyl)-N'-[3,5-dichloro-4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenyl]urea, PP 145, PP 145 (insecticide), UC 62644
Nom IUPAC N-[[3,5-dichloro-4-[3-chloro-5-(trifluorométhyl)pyridine-2-yl]oxyphényl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(Oc3ncc(cc3Cl)C(F)(F)F)c(Cl)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorfluazuron
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C20H9Cl3F5N3O3/c21-10-5-9(30-19(33)31-17(32)15-13(24)2-1-3-14(15)25)6-11(22)16(10)34-18-12(23)4-8(7-29-18)20(26,27)28/h1-7H,(H2,30,31,32,33)
Poids de la formule 538.963