Learn More
Chlorguanure-d4 Chlorhydrate, TRC
Code produit 30361510
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361510 10 mg 10mg
30355621 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30361510 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32950210MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189671-34-8
Formule moléculaire C11H13D4Cl2N5
Poids moléculaire (g/mol) 294.22
Synonyme N-(4-Chlorophenyl-d4)-N'-(1-methylethyl)-imidodicarbonimidic Diamide Hydrochloride, 1-(p-Chlorophenyl-d4)-5-isopropylbiguanide Hydrochloride, Bigumal-d4, Chlorguanid-d4, Chloroguanide-d4, Paludrin-d4, Proguanil-d4
Nom IUPAC 1-((L2-azaneylidène)((4-chlorophényl-2,3,5,6-d4)amino)méthylle)-3-isopropylguanidine
SMILES CC(C)NC(NC(NC1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C([2H])=C1[2H])=N)=N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorguanide-d4 Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H/i3D,4D,5D,6D;
Poids de la formule 293.11