Learn More
Diacétate de chlorhexidine, > 97 %, MP Biomedicals™
Code produit 11480432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11480432 5 g
11490432 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11480432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219136105
Identifiants chimiques
CAS 56-95-1
Formule moléculaire C26H38Cl2N10O4
Poids moléculaire (g/mol) 625.56
Numéro MDL MFCD00150042
Clé InChI WDRFFJWBUDTUCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorhexidine diacetate, chlorhexidine acetate, bactigras, hibitane diacetate, caswell no. 481e, chlorohexidine diacetate, 10,040 diacetate, chlorhexidine di acetate, chlorhexidine acetate van, unii-5908zuf22y
CID PubChem 43834499
Nom IUPAC N’-(6-{[amino({amino[(4-chlorophényle)amino]méthylidène}amino)méthylidène]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorophényle)amino]méthylidène}amino)méthanimidamide ; bis(acide acétique)
SMILES CC(O)=O.CC(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Quantité 5 g