Learn More
Digluconate de chlorhexidine, 20 % p/v soln. aq., non stérile, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11344098
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Conditionnement:
100mL
2000mL
25mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11344098 25 mL 25mL
11334098 100 mL 100mL
11410391 500 mL 500mL
11420391 4 x 500 mL 2000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11344098 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041385.AC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    34.65€ / 25mL
    Économisez 3.45€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18472-51-0 | C34H54Cl2N10O14 | 897.76 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Digluconate de chlorhexidine, 20 % p/v aq. La solution est utilisée comme agent antiseptique oral et comme agent antimicrobien. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le bain de bouche germicide, le shampoing pour animaux de compagnie, les lubrifiants chirurgicaux et les lingettes et le savon pour les mains. Il est utilisé dans l’étude pour connaître le rôle des huiles essentielles pour améliorer l’antisepsie cutanée. Il joue un rôle vital en tant que désinfectant et conservateur dans les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme additif dans les cosmétiques tels que les crèmes, le dentifrice et les déodorants.
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’éthanol et à l’acétone.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18472-51-0
Formule moléculaire C34H54Cl2N10O14
Poids moléculaire (g/mol) 897.76
Numéro MDL MFCD00083599
Clé InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonyme peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
CID PubChem 60148207
Nom IUPAC (1E)-2-[6-[[amino-[(E)-[amino-(4-chloroanilino)méthylidène]amino]méthylidène]amino]hexyl]-1-[amino-(4chloroanilino)méthylidène]guanidine ;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-acide pentahydroxyhexanoïque ; sulfane
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhexidine digluconate
Note relative au nom Non-sterile
Couleur Incolore
Densité 1.06 g/mL
Plage de pourcentage du dosage 20 % p/v aq. soln.
Quantité 25 mL
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 897.76
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/v aq. soln.
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorhexidine digluconate, 20% w/v aqueous solution, non-sterile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine digluconate