Learn More
Digluconate de chlorhexidine solution aqueuse 0,2 MP Biomedicals
Code produit 11470432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470432 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11470432 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219136090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00€
    596.40€ / 500mL
    Économisez 30.60€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 18472-51-0
Formule moléculaire C34H54Cl2N10O14
Poids moléculaire (g/mol) 897.76
Numéro MDL MFCD00083599
Clé InChI YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Synonyme peridex, periogard, chlorhexidine gluconate, 1,1'-hexamethylene bis 5-p-chlorophenyl biguanide di-d-gluconate
CID PubChem 60148207
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=NC(N)=NCCCCCCN=C(N)N=C(N)NC1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Quantité 500 mL
Nom IUPAC bis((2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoic acid); N'-(6-{[amino({amino[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}amino)methylidene]amino}hexyl)-1-({amino[(4-chlorophenyl)amino]methylidene}amino)methanimidamide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorhexidine Digluconate, 20% Aqueous Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorhexidine Gluconate