Learn More
Chlorhexidine (digluconate), MedChemExpress
Code produit 16421028
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16421028 5 g -
16458386 100 mg -
16412249 1 g 1g
16402186 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16421028 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0608
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
MedChemExpress Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Chlorhexidine digluconate is an antiseptic effective against a wide variety of gram-negative and gram-positive organisms.
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhexidine (digluconate)
Forme physique Liquid
CAS 18472-51-0
Couleur Colorless
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H54Cl2N10O14
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Informations sur la solubilité H2O : 100 mg/mL (111.39 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (42.33 mM)
SMILES N=C(NC(NCCCCCCNC(NC(NC1=CC=C(Cl)C=C1)=N)=N)=N)NC2=CC=C(Cl)C=C2.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Poids moléculaire (g/mol) 897.76
Poids de la formule 897.76
Pourcentage de pureté 98.15%
Qualité Research