Learn More
Impureté de chlorhexidine dihydrochlorure B, TRC
Code produit 30010544
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010544 2.5 mg 2.50mg
30007811 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30010544 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3776802.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1308292-89-8
Formule moléculaire C16 H26 Cl N9 O
Poids moléculaire (g/mol) 395.89
Synonyme 2,4,11,13-Tetraazatetradecanamide, 14-[(4-chlorophenyl)amino]-3,12,14-triimino-, Chlorhexidine urea, 1-[[6-[[[(4-Chlorophenyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urea
Nom IUPAC [N-[6-[[N-[N-(4-chlorophényl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]urée
SMILES NC(=O)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhexidine urea
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H26ClN9O/c17-11-5-7-12(8-6-11)24-15(20)25-13(18)22-9-3-1-2-4-10-23-14(19)26-16(21)27/h5-8H,1-4,9-10H2,(H5,18,20,22,24,25)(H5,19,21,23,26,27)
Poids de la formule 395.1949
Pourcentage de pureté >95%