Learn More
Chlorhexidine, TRC
Code produit 30366930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
2.5 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30366930 5 g 5g
30360845 1 g 1g
30352108 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30366930 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3350455G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-56-1
Formule moléculaire C22 H30 Cl2 N10
Poids moléculaire (g/mol) 505.45
Synonyme 2,4,11,13-Tetraazatetradecanediimidamide, N,N''-bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino- (9CI), Biguanide, 1,1'-hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), N1,N14-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide, 1,1'-Hexamethylenebis[5-(p-chlorophenyl)biguanide], 1,6-Bis[5-(p-chlorophenyl)biguanidino]hexane, 1,6-Di(N-p-chlorophenylbiguanidino)hexane, Chlorhexamed forte, Chlorhexidine, Chlorohex, Chlorohexidene, Chlorohexidine, Consepsis, Dentosan, Dezin, Eburos, Fimeil, Hexadol, Hexident, Nolvasan, Periogard, Promax, Soretol, Tubulicid
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-3-[N-[6-[[N-[N-(4-chlorophényl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidine
SMILES Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Chlorhexidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Poids de la formule 504.2032
Pourcentage de pureté >95%